Documentos
MABT36
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-COMP (trombospondina-5), clon 484D1
clone 484D1, from rat
Sinónimos:
Cartilage oligomeric matrix protein, Thrombospondin-5
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
484D1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COMP(1311)
General description
La proteína de la matriz oligómera del cartílago (COMP, trombospondina-5, TSP5) es miembro de la familia del gen de la trombospondina. La COMP se encuentra generalmente en la matriz extracelular y suele estar con el tejido del cartílago. La COMP parece proteger los condrocitos contra la muerte celular, con independencia de si está presente o no el factor de necrosis tumoral alfa. Defectos en la COMP son la causa de la displasia epifisaria múltiple tipo 1 y seudoacondroplasia.
Immunogen
Proteína oligómera recombinante de la matriz del cartílago humano.
Application
Análisis inmunohistoquímico (tejido congelado): se demostró que un lote anterior de este anticuerpo detectó la COMP en osteoblastos que recubrían las espículas óseas de la sección ósea subcondral humana adulta (Di Cesare, P.E., et al (2000). Journal of Orthopaedic Research. 18:713.720).
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-COMP (trombospondina-5), clon 484D1, está validado para utilizar en WB e IH para la detección de la COMP-5 (trombospondina-5) .
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de condrocitos humanos.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la COMP en 10 µg /ml de lisado de condrocitos humanos.
Target description
~83 kDa observados
Physical form
IgG1κ monoclonal de rata purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de condrocitos humanos
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yi Fu et al.
Cell research, 31(7), 773-790 (2021-01-30)
Compelling evidence has revealed that biased activation of G protein-coupled receptor (GPCR) signaling, including angiotensin II (AngII) receptor type 1 (AT1) signaling, plays pivotal roles in vascular homeostasis and injury, but whether a clinically relevant endogenous biased antagonism of AT1
Xiangyuan Pu et al.
American journal of human genetics, 92(3), 366-374 (2013-02-19)
Recent genome-wide association studies have revealed an association between variation at the ADAMTS7 locus and susceptibility to coronary artery disease (CAD). Furthermore, in a population-based study cohort, we observed an inverse association between atherosclerosis prevalence and rs3825807, a nonsynonymous SNP