MABT1489
Anti-Kinesin Light Chain Antibody, clone 63-90
clone 63-90, from mouse
Sinónimos:
KLC1, KLC2, KLC
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
63-90, monoclonal
reactividad de especies
squid, rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Klc1(171041)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected Kinesin Light Chain in rat brain tissue lysate.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Kinesin Light Chain in Immunoprecipitation applications (Stenoien, D., et. al. (1997). Mol Biol Cell. 8(4):675-89).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Kinesin Light Chain in Immunohistochemistry applications (Rahman, A., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(25):15395-403).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Kinesin Light Chain in Western Blotting applications (Rahman, A., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(25):15395-403; Stenoien, D., et. al. (1997). Mol Biol Cell. 8(4):675-89; Pigino, G., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci U S A. 106(14):5907-12; Pigino, G., et. al. (2003). J Neurosci. 23(11):4499-508).
Cell Structure
Calidad
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Kinesin Light Chain in rat hippocampus tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable