MABS1280M
Anti-mS2i6A Antibody, clone CL-6
clone CL-6, from mouse
Sinónimos:
N6-isopenetyl-2-thiomethyladenosine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL-6, monoclonal
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
ELISA Analysis: A representative lot detected mS2i6A in ms2i6A and i6A wells (Courtesy of Fan-Yan Wei, Ph.D., Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Japan).
Signaling
Calidad
Dot Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected mS2i6A in Mouse Liver total RNA.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable