MABS2049
Anti-Adenylate Cyclase 5 Antibody, clone 19D5.C1
clone 19D5.C1, from mouse
Sinónimos:
Adenylate cyclase type 5, EC: 4.6.1.1, ATP pyrophosphate-lyase 5, Adenylate cyclase type V, Adenylyl cyclase 5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
19D5.C1, monoclonal
reactividad de especies
rat, porcine, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Adcy5(224129)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
ELISA Analysis: A representative lot detected Adenylyl Cyclase 5 in ELISA applications (Hu, C.L., et. al. (2009). Am J Physiol Heart Circ Physiol. 297(5):H1776-82).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Adenylate Cyclase 5 in mouse brain membrane preparations.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable