Documentos clave
MABS1917
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-RIP140, clon 6D7
clone 6D7, from mouse
Sinónimos:
Nuclear receptor-interacting protein 1, Nuclear factor RIP140, Receptor-interacting protein 140
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6D7, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NRIP1(8204)
General description
La proteína de interacción con receptores nucleares 1 (UniProt: P48552; también conocida como factor nuclear RIP140, proteína de interacción con receptores 140) está codificada por el gen NRIP1 (ID del gen: 8204) en humanos. La RIP140 es una proteína nuclear que se ubica en focos discretos y se redistribuye a dominios nucleares más grandes al unirse al NR3C1 unido al ligando. Se expresa en el hígado de manera circadiana. La RIP140 contiene 9 motivos Leu-Xaa-Xaa-Leu-Leu (LXXLL), que tienen diferentes afinidades por los receptores nucleares. El motivo C-terminal LTKTNPILYMLQK es necesario para la interacción dependiente de ligando con el receptor-alfa del ácido retinoico (RA) (RARA) y los homodímeros y heterodímeros del receptor beta del retinoide X (RXRB), para la actividad del correpresor, y para la formación de un complejo HDAC3 con RARA/RXRB. También contiene al menos cuatro dominios de represión autónomos (RD1-4). El RD1 actúa a través de un mecanismo independiente de la histona desacetilasa (HDAC), mientras que el RD2, el RD3 y el RD4 pueden actuar mediante mecanismos dependientes o independientes de la HDAC, según el tipo de célula. La acetilación de la RIP140 regula su translocación nuclear y la actividad co-represiva de la RIP140 está regulada por su acetilación, lo que se ha demostrado que abole su interacción con la proteína 1 de unión al extremo C-terminal (CTBP1). Se ha demostrado que la RIP140 desregula varias respuestas glucocorticoides, posiblemente a través de una interacción con el receptor de glucocorticoides (GR), lo que impide la unión al GR del verdadero co-activador. (Ref.: Subramaniam N, et al. (1999). J. Biol. Chem. 274(25):18121-7).
Specificity
El clon 6D7 detecta la proteína 1 de interacción con receptores nucleares 1 (RIP140) en células humanas, de ratón y de rata. Se dirige a un epítopo con los 178 aminoácidos de la mitad N-terminal.
Immunogen
Fragmento recombinante etiquetado con GST que corresponde a los 178 aminoácidos de la mitad N-terminal de la proteína de interacción con receptores nucleares 1 humana (RIP140).
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la RIP140 en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Kiskinis, E., et. al. (2007). EMBO J. 26(23):4831-40; Hallberg, M., et. al. (2008). Mol Cell Biol. 28(22):6785-95).
Análisis mediante inmunoprecipitación de cromatina: un lote representativo detectó la RIP140 en aplicaciones de inmunoprecipitación de cromatina (Hallberg, M., et. al (2008). Mol Cell Biol. 28(22):6785-95).
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anti-RIP140, clon 6D7, Nº de ref. MABS1917, es un anticuerpo monoclonal de ratón que detecta la RIP140 y se ha probado para utilizar en inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) e inmunotransferencia Western.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células MCF7.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la RIP140 en 10 µg de lisado de células MCF7.
Target description
~160 kDa observados; 126,94 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sara A Harper et al.
Experimental gerontology, 143, 111111-111111 (2020-10-18)
To evaluate the safety and feasibility of combining exercise (EX) and resveratrol to treat older adults with physical function limitations. Three-arm, two-site pilot randomized, controlled trial (RCT) for community-dwelling adults (N = 60), 71.8 ± 6.3 years of age with functional limitations. Participants were randomized
Mijeong Kim et al.
Nature communications, 15(1), 1285-1285 (2024-02-13)
During human pregnancy, extravillous trophoblasts play crucial roles in placental invasion into the maternal decidua and spiral artery remodeling. However, regulatory factors and their action mechanisms modulating human extravillous trophoblast specification have been unknown. By analyzing dynamic changes in transcriptome