Documentos
MABN15
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-rodopsina, clon 4D2
clone 4D2, from mouse
Sinónimos:
rhodopsin, rhodopsin (opsin 2, rod pigment) (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant), retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, opsin 2, rod pigment
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4D2, monoclonal
species reactivity
rat, human, fish
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
General description
La rodopsina es una proteína receptora membranaria multipaso acoplada a proteínas G que pertenece a la familia de receptores acoplados a proteínas G 1. La rodopsina, que se encuentra dentro de las células fotorreceptoras bastones, es activada por los fotones de luz para iniciar la cascada de transducción visual. La rodopsina es necesaria para la formación de imágenes con poca luz y para la viabilidad de las células fotorreceptoras después del nacimiento. Las mutaciones en la expresión de la rodopsina son la causa más conocida de la enfermedad humana retinitis pigmentosa (RP) que produce la pérdida gradual de la visión. En la actualidad, existen más de 100 mutaciones conocidas de la rodopsina.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la rodopsina en el N-terminal.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Segmentos exteriores de los bastones de rata que corresponde al N-terminal de la rodopsina de rata.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote anterior de este anticuerpo detectó la rodopsina por WB en lisado de retina de pez dorado, según informaron Knight K, et al
Inmunocitoquímica: un lote anterior de este anticuerpo detectó la rodopsina mediante ICC en tejido de retina de pez dorado, según informaron Knight K, et al
Análisis mediante inmunohistoquímica: se ha demostrado que una dilución 1:500 de este anticuerpo detecta la rodopsina en el tejido ocular humano.
ELISA: la especificidad de este anticuerpo, de un lote diferente, se validó en un ELISA competitivo, según comunicaron Laird D, et al
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-rodopsina, clon 4D2, es un anticuerpo contra la rodopsina para utilizar en IH, WB, IC, ELISA.
Subcategoría de investigación
SNP y sensorial
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido ocular de rata.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la rodopsina en el tejido ocular de rata.
Target description
Se prevé en ~ 39 kDa
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150mM con azida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido de ojo de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Zhe Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 295(34), 12153-12166 (2020-07-09)
Pheromones play critical roles in habitat identification and reproductive behavior synchronization in the sea lamprey (Petromyzon marinus). The bile acid 3-keto petromyzonol sulfate (3kPZS) is a major component of the sex pheromone mixture from male sea lamprey that induces specific
Kayvan Samimi et al.
Biomedical optics express, 13(6), 3476-3492 (2022-07-06)
Photoreceptors are the key functional cell types responsible for the initiation of vision in the retina. Phototransduction involves isomerization and conversion of vitamin A compounds, known as retinoids, and their recycling through the visual cycle. We demonstrate a functional readout
Liang Jia et al.
The Journal of biological chemistry, 297(5), 101268-101268 (2021-10-04)
Biogenic amines activate G-protein-coupled receptors (GPCRs) in the central nervous system in vertebrate animals. Several biogenic amines, when excreted, stimulate trace amine-associated receptors (TAARs), a group of GPCRs in the main olfactory epithelium, and elicit innate behaviors. How TAARs recognize
Alireza Badiei et al.
Experimental eye research, 181, 72-84 (2019-01-18)
Chronic exposure of the retina to light and high concentrations of polyunsaturated fatty acid in photoreceptor cells make this tissue susceptible to oxidative damage. As retinal degenerative diseases are associated with photoreceptor degeneration, the antioxidant activity of both hydrogen sulfide
Roni A Hazim et al.
Experimental eye research, 179, 18-24 (2018-10-20)
Human RPE cell lines, especially the ARPE-19 cell line, are widely-used in eye research, as well as general epithelial cell studies. In comparison with primary RPE cells, they offer relative convenience and consistency, but cultures derived from these lines are typically