MABF171E
Anti-CD4 (human), PE, clone RPA-T4 Antibody
clone RPA-T4, from mouse, PE
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4, CD4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RPA-T4, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD4(920)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable