Documentos clave
MABF417
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CD4 (humano), PE, clon OKT4
clone OKT4, from mouse
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
OKT4, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
pkg of 5 μL (0.06 μg/test)
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD4(920)
Categorías relacionadas
Descripción general
El anticuerpo OKT4 reacciona con CD4 humana, una proteína de 59 kDa que actúa como correceptor del receptor de células T (TCR) en su interacción con las moléculas del MHC de Clase II en las células presentadoras de antígeno. El dominio extracelular de CD4 se une al dominio beta-2 de MHC de Clase II, mientras que su cola citoplásmica proporciona un sitio de unión para la tirosina cinasa lck, facilitando la cascada de señalización que inicia la activación de las células T. El VIH-1 puede utilizar también CD4 y los correceptores CCR5 y CXCR4, para entrar en las células T. El CD4 humano se expresa normalmente en los timocitos, algunas poblaciones de células T maduras como células Th17 y células T reguladoras (Treg), así como en las células dendríticas. El anticuerpo OKT4 es ampliamente utilizado como marcador fenotípico para la expresión del CD4. Muestra reacción cruzada con el CD4 en varias especies no humanas, como el chimpancé, Cynomolgus y Rhesus. Este anticuerpo reconoce un epítopo diferente, y por lo tanto no bloquea la unión del anticuerpo anti-CD4 humano alternativo, clon RPA-T4 (Reinherz EL, et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. 76:4061-4065)
Inmunógeno
La información inmunógena para este anticuerpo es información patentada.
Aplicación
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo monoclonal de ratón anti-CD4 (humano), clon OKT4, nº de ref. MABF417, está validado para utilizar en WB, IF, FC para la detección de CD4.
Forma física
Anticuerpo monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene NaH2PO4 10 mM , NaCl 150 mM, gelatina al 0,1 %, pH 7,2 y azida sódica al 0,1 %.
Cromatografía de exclusión por tamaño
Almacenamiento y estabilidad
Se recomienda conservar el producto sin diluir a 2-8°C y protegido de la exposición prolongada a la luz. No congelar.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable