MABF145C
Anti-TCR beta chain (mouse), FITC, clone H57-597 Antibody
clone H57-597, from hamster(Armenian), FITC conjugate
Sinónimos:
Pre T-cell antigen receptor alpha, TCR beta chain
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
hamster (Armenian)
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
H57-597, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Tcrb(21577)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected TCR beta chain in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable