Documentos
MABE967
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ADN polimerasa delta p125, clon 11E10.1
clone 11E10.1, from mouse
Sinónimos:
DNA polymerase delta catalytic subunit, DNA polymerase delta p125, DNA polymerase subunit delta p125
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
11E10.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLD1(5424)
General description
La subunidad catalítica delta de la ADN polimerasa (EC 2.7.7.7; UniProt P28340; también conocida como homólogo CDC2, subunidad delta de la ADN polimerasa p125) está codificada por el gen POLD1 (también conocido como CDC2, MDPL, POLD, CRCS10) (ID del gen 5424) en humanos. La replicación del ADN en eucariotas implica múltiples enzimas, entre ellas, las polimerasas de la familia B Pol α, Pol δ y Pol ɛ. Mientras que la Pol α inicia la síntesis de ADN, la Pol δ y la Pol ɛ sustituyen a la Pol α después de la extensión del cebador y realizan la mayor parte de la replicación del ADN. La Pol δ y la Pol ɛ son heterotetrámeros en eucariotas superiores compuestos por POLD1 y POLE como subunidad catalítica respectiva, así como subunidades accesorias (POLD2/3/4 y POLE2/3/4) que interactúan con cofactores como el antígeno nuclear de células en proliferación (PCNA). Tanto POLD1 como POLE contienen un dominio exonucleasa (a.a. 268–471 de POLE y 304–517 de POLD1) con capacidad de corrección de errores durante la replicación del ADN. Además de la síntesis de ADN, se cree que la Pol ɛ y la Pol δ participan en reparaciones del ADN cromosómico: reparación de la escisión de nucleótidos (NER), reparación de errores de emparejamiento (MMR) y reparación de roturas de doble cadena (DSBR). Mutaciones en el dominio exonucleasa (EDM) de la línea germinal en la POLD1 y la POLE causa poliposis asociada a la corrección de errores de la polimerasa (PPAP). Los tumores con EDM presentan un aumento drástico de las sustituciones de bases.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al N-terminal de la ADN polimerasa humana delta p125.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de un lote representativo detectaron la ADN polimerasa delta p125 en 10 µg de lisado de células Ramos.
El anticuerpo anti-ADN polimerasa delta p125, clon 11E10.1, es un anticuerpo contra la ADN polimerasa delta p125 para utilizar en inmunotransferencia Western.
Quality
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia en lisado de células Raji.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la ADN polimerasa delta p125 en 10 µg de lisado de células Raji.
Target description
~125 kDa observados.
Physical form
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c