Documentos
05-740
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-ATM (Ser1981), clon 10H11.E12
clone 10H11.E12, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
A-T, mutated, AT mutated, TEL1, telomere maintenance 1, homolog, ataxia telangiectasia mutated, ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D), ataxia telangiectasia mutated protein, human phosphatidylinositol 3-kinase homolog
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
10H11.E12, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer1981)
Gene Information
human ... ATM(472)
General description
La ataxia telangiectasia cinasa mutada (ATM) y la cinasa relacionada con la ataxia telangiectasia y Rad3 (ATR) son cinasas relacionadas que regulan los puntos de control del ciclo celular y la reparación del ADN. La mutación en el gen ATM provoca la enfermedad autosómica recesiva ataxia telangiectasia (AT). Los sustratos identificados de la ATM son p53, p95/NBS1, MDM2, Chk2, BRCA1, CTIP, 4E-BP1 y Chk1. El requisito esencial para los sustratos de ATM/ATR es el S/TQ. Aminoácidos hidrófobos en las posiciones -3 y -1, y aminoácidos con carga negativa en la posición +1 son determinantes positivos para el reconocimiento del sustrato por estas cinasas. Restos de aminoácidos con carga positiva que rodean el S/TQ son determinantes negativos para la fosforilación del sustrato. El fenotipo complejo de células derivadas de pacientes con AT sugiere que la ATM tiene otros sustratos celulares. En las células no irradiadas, la ATM está presente como un homodímero o un multímero inactivo. Roturas de doble cadena en el ADN causadas por la radiación ionizante provocan una rápida activación de la cinasa ATM mediante la disociación de este complejo y la autofosforilación de ATM en la Ser1981.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la ATM, Pm ~370 kDa. También se detectó una proteína inespecífica, Pm ~ >400 kDa.
Se prevé reacción cruzada con rata debido a la homología de las secuencias.
Immunogen
Péptido sintético conjugado con KLH correspondiente a los aminoácidos 1974-1988 (SLAFEEG[PS]QSTTISS) de la ATM humana. La secuencia de inmunización tiene 11/12 aminoácidos idénticos en ratón y rata.
application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunoprecipitación:
la ATM fosforilada de células HeLa irradiadas inmunoprecipitó (Figura A, carriles 3 y 4).
Inmunocitoquímica:
Los focos se detectan en fibroblastos humanos y de ratón irradiados. Determinado por un laboratorio independiente.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Utilice el anticuerpo anti-fosfo-ATM (Ser1981), clon 10H11.E12 (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en ICC, IF, IP, WB para detectar la fosfo-ATM (Ser1981) también conocida como A-T mutada.
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en lisados crudos de células HeLa irradiadas.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,5 µg/ml de este lote detectaron la ATM fosforilada en lisados crudos de células HeLa irradiadas.
Target description
~370 kDa
Physical form
IgG de ratón purificada en proteína G en tampón de fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azida sódica al 0,07 % y un 30 % de glicerol. Líquido a -20°C.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa irradiadas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Fluoroquinolones lower constitutive H2AX and ATM phosphorylation in TK6 lymphoblastoid cells via modulation of the intracellular redox status.
Halicka, H Dorota, et al.
Pharmacological Reports, 61, 711-718 null
DNA damage response induced by tobacco smoke in normal human bronchial epithelial and A549 pulmonary adenocarcinoma cells assessed by laser scanning cytometry.
Zhao, Hong, et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology, 75, 840-847 (2009)
DNA repair: Damage alert.
Bartek, Jiri and Lukas, Jiri
Nature, 421, 486-488 (2003)
Katarina Ochodnicka-Mackovicova et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(7), 2918-2929 (2016-08-26)
The recombination activating gene (RAG) 1 and RAG2 protein complex introduces DNA breaks at Tcr and Ig gene segments that are required for V(D)J recombination in developing lymphocytes. Proper regulation of RAG1/2 expression safeguards the ordered assembly of Ag receptors
Na Cao et al.
BMC molecular biology, 17(1), 12-12 (2016-05-11)
Cells respond to DNA damage by activating the phosphatidylinositol-3 kinase-related kinases, p53 and other pathways to promote cell cycle arrest, apoptosis, and/or DNA repair. Here we report that protein palmitoylation, a modification carried out by protein acyltransferases with zinc-finger and