MABE1121
Anti-Ago1 Antibody, clone 4B8
clone 4B8, from rat
Sinónimos:
Protein argonaute-1, Argonaute1, hAgo1, Argonaute RISC catalytic component 1, Eukaryotic translation initiation factor 2C 1, eIF-2C 1, eIF2C 1, Putative RNA-binding protein Q99, Ago1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B8, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AGO1(26523)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Ago1-containing messenager ribonucleoprotein (mRNP) complexes primarily in the low density fractions of sucrose gradient-fractionated HEK293 lysate (Höck, J., et al. (2007). EMBO Rep. 8(11):1052-1060).
Immunoprecipitation Analysis: Representative lots immunoprecipitated FLAG-tagged Ago1, but not FLAG-tagged Ago2, Ago3, or Ago4 (Ender, C., et al. (2008). Mol. Cell. 32(4):519-528; Beitzinger, M., et al. (2007). RNA Biol. 4(2):76-84).
RNA Binding Protein Immunoprecipitation (RIP): Representative lots co-immunoprecipitated Ago1-associated RNAs, including mRNAs, miRNAs, and snoRNAs from human cell lysates (Li, Z., et al. (2009). J. Virol. 83(24):12751-12758; Ender, C., et al. (2008). Mol. Cell. 32(4):519-528; Beitzinger, M., et al. (2007). RNA Biol. 4(2):76-84).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Ago1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable