MABC292
Anti-TAOK1 Antibody (long isoform), clone TAO1_1.2_VMD
clone 1.2, 1 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Serine/threonine-protein kinase TAO1, Kinase from chicken homolog B, hKFC-B, MARK Kinase, MARKK, Prostate-derived sterile 20-like kinase 2, PSK-2, PSK2, Prostate-derived STE20-like kinase 2, Thousand and one amino acid protein kinase 1, TAOK1, hTAOK1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1.2, monoclonal
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TAOK1(57551)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAOK1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable