Merck
M043130
Sigma-Aldrich
6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite
configured for ABI
Sinónimos:
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Seleccione un Tamaño
0.1 MMOL
US$ 1.410,00
0.25 G
US$ 2.810,00
US$ 1.410,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.1 MMOL
US$ 1.410,00
0.25 G
US$ 2.810,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H52Cl6N3O10P
Número de CAS:
Peso molecular:
1050.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 1.410,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
Nivel de calidad
color
white to off-white, powder
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
compatibilidad
configured for ABI
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
Clave InChI
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification of synthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties, linkers, spacers, or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters and linkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines such as β-cyanoethyl phosphoramidites. 6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite is one such label whose absorbance maxima is 535 nm and emission maxima is 556 nm. 6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite is configured for ABI Synthesizers.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Wilma Sabetta et al.
Plant methods, 7(1), 20-20 (2011-07-02)
Cultivated sunflower (Helianthus annus L.) is a globally important oilseed crop, subjected to intensive genetic and genomic studies. Although classical mutagenesis has successfully been applied to Helianthus genus in the past, we have developed the first sunflower TILLING resource. To