Documentos
MAB3034
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ADN, monocatenario, clon 16-19
clone 16-19, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Single-Stranded DNA Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
16-19, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
ADN monocatenario (ssDNA) (poli-desoxitimidina). Muestra una reactividad del 90 % frente al ADN monocatenario y una reactividad del 12 % al bicatenario.
PERFIL DE UNIÓN A ANTÍGENOS:
Unión relativa a:
ADN natural Homopolímeros sintéticos
dsDNA(a) ssDNA(b) poli(dA) poli(dC) poli(dG) poli(dTt) poli(dI) poli(dU)
0,03 0,84 0,02 0,11 0,03 1,00 0,03 0,53
a) ADN nativo de timo de ternera
b) ADN de timo de ternera termodesnaturalizado
Se formó un complejo de los ácidos nucleicos la mBSA en fase sólida y se incubaron con anticuerpos anti-ADN. Se midió la unión de la proteína A radioyodada a la mayor cantidad de anticuerpo probada (10 μg de anticuerpo purificado o una dilución 1:2 del sobrenadante de cultivo) y se normalizó con respecto a a la determinada para el antígeno preferido (dado un valor de 1,0).
ENSAYO DE UNIÓN
Se incubó el sobrenadante con ADN monocatenario (ss)DNA termodesnaturalizado marcado en el extremo con 32P o fragmentos de restricción del ADN dúplex (bicatenario, (ds)DNA) (nucleótidos de 20 pmoles; 16 000 cpm) durante una hora a temperatura ambiente, seguida de precipitación de los complejos anti-ADN/ADN con exceso de anti-ratón de conejo y cuantificación del [32P]ADN unido por radiación de Chernkov.
PUNTO ISOELÉCTRICO = 8,3
Immunogen
Epítopo: ADN monocatenario
application
ELISA
Este anticuerpo se evalúa con ELISA en ADN monocatenario de timo de ternera.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
El anticuerpo anti-ADN, monocatenario, clon 16-19 es un anticuerpo contra el ADN para utilizar en ELISA.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Physical form
Presentación: Purificada
Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 nM con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Mantener a 2-8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Cyclin-dependent kinase regulates the length of S phase through TICRR/TRESLIN phosphorylation.
Sansam, CG; Goins, D; Siefert, JC; Clowdus, EA; Sansam, CL
Genes & Development null
Genome instability and transcription elongation impairment in human cells depleted of THO/TREX.
Dominguez-Sanchez, MS; Barroso, S; Gomez-Gonzalez, B; Luna, R; Aguilera, A
PLoS Genetics null
Therese Wilhelm et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(2), 763-768 (2013-12-19)
Homologous recombination deficient (HR(-)) mammalian cells spontaneously display reduced replication fork (RF) movement and mitotic extra centrosomes. We show here that these cells present a complex mitotic phenotype, including prolonged metaphase arrest, anaphase bridges, and multipolar segregations. We then asked
Vincent Gaggioli et al.
The Journal of cell biology, 204(4), 507-522 (2014-02-19)
Cyclin-dependent kinase (CDK) plays a vital role in proliferation control across eukaryotes. Despite this, how CDK mediates cell cycle and developmental transitions in metazoa is poorly understood. In this paper, we identify orthologues of Sld2, a CDK target that is
Prasun Chakraborty et al.
Nature communications, 9(1), 4346-4346 (2018-10-21)
R-loops are stable nucleic acid structures that have important physiological functions, but which also pose a significant threat to genomic stability. Increased R-loops cause replication stress and chromosome fragility and have been associated with diseases such as neurodegeneration and cancer.