Merck
Todas las fotos(12)
Documentos
MAB3299
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ADN, específico monocatenario, clon F7-26
clone F7-26, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-single stranded DNA, Single-stranded DNA antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
F7-26, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgM
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La apoptosis es un mecanismo genética y bioquímicamente regulado de muerte celular programada que desempeña un papel importante en una variedad de enfermedades humanas, como el cáncer, los trastornos inmunitarios y enfermedades neurológicas, cardiovasculares e infecciosas. La menor estabilidad del ADN apoptótico frente a la desnaturalización térmica es inducida por la proteólisis de las proteínas unidas al ADN durante la ejecución de la apoptosis. Esta conclusión está respaldada por la unión de anticuerpos monoclonales anti-ADN bicatenario (ssDNA) a células no apoptóticas tratadas con proteinasa K antes del calentamiento y por la prevención de la desnaturalización del ADN y la reactividad de los AcM en núcleos apoptóticos reconstituidos con histonas (Frankfurt et al 1996, 1997). Por lo tanto, la tinción de suspensiones celulares y cortes de tejido con dichos anticuerpos después de un tratamiento térmico, que induce la desnaturalización del ADN in situ solo en núcleos apoptóticos, es un método específico y sensible para la detección de las células apoptóticas. CHEMICON MAB3299 proporciona un marcador celular específico de muerte apoptótica que es independiente de la fragmentación internucleosómica del ADN y es útil para la detección de diferentes etapas de la apoptosis en varios tipos de células.
Specificity
Específicamente reactivo con ADN monocatenario y es ideal para la detección de células apoptóticas en suspensión o en cortes de tejido. El anticuerpo no reconoce el ADN en conformaciones bicatenarias. MAB3299 proporciona un marcador celular específico de la muerte apoptótica que es independiente de la fragmentación internucleosómica del ADN y es útil para la detección de diferentes etapas de la apoptosis en varios tipos de células. El anticuerpo reacciona específicamente con la desoxicitidina y requiere el estiramiento de una longitud del ADN bicatenario (ssDNA) de al menos 25-30 bases para unirse. Es importante destacar que, en contraste con el método TUNEL, los anticuerpos monoclonales contra el ssDNA son específicos de la muerte celular apoptótica y no detectan células necróticas.
Immunogen
El F7-26 se generó mediante la inmunización de ratones con ADN monocatenario de timo de ternera.
Epítopo: específico monocatenario
Application
1. Inmunoprecipitación
2. Inmunohistoquímica: tejidos fijados en formol, incluidos en parafina y congelados en PF al 4 % (se requiere protocolo de detección especial. Análisis FACS (se requiere protocolo especial),
El anticuerpo anti-ADN monocatenario específico, clon F7-26, detecta el nivel de ADN; se ha publicado y se ha validado para utilizar en FC, IC, IH, IH(P).
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido en PBS suplementado con suero bovino fetal al 5 % (FBS), sin conservantes.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar congelado a -80°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses después de la fecha de adquisición.
Analysis Note
Control
Células apoptóticas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Simon J Fung et al.
Brain research, 1179, 42-50 (2007-09-25)
Patients with obstructive sleep apnea (OSA) exhibit hippocampal damage and cognitive deficits. To determine the effect of apnea on the synaptic transmission in the hippocampus, we performed electrophysiological studies in an in vivo guinea pig model of OSA. Specifically, we
Alan L Chang et al.
Free radical biology & medicine, 78, 179-189 (2014-12-03)
Oxidative mitochondrial damage is closely linked to inflammation and cell death, but low levels of reactive oxygen and nitrogen species serve as signals that involve mitochondrial repair and resolution of inflammation. More specifically, cytoprotection relies on the elimination of damaged
Fumiko Kobayashi et al.
Infection and immunity, 79(12), 4791-4801 (2011-09-29)
Helicobacter pylori infection is associated with several autoimmune diseases, in which autoantibody-producing B cells must be activated. Among these B cells, CD5-positive B-1a cells from BALB/c mice were confirmed to secrete autoantibodies when cocultured with purified H. pylori urease in
Jia Chen et al.
Brain research. Molecular brain research, 134(2), 215-225 (2005-04-20)
The neuroprotective effects of Delta(9)-tetrahydrocannabinol (THC) were examined using an in vitro model in which the AF5 CNS cell line was exposed to toxic levels of N-methyl-d-aspartate (NMDA), an agonist of the NMDA glutamate receptor. NMDA toxicity was reduced by
Kiran Assi et al.
Immunology, 118(1), 112-121 (2006-04-25)
Stress-activated protein kinases (SAPKs) are activated in human inflammatory bowel disease (IBD). Recently it has been demonstrated that p38MAPK (mitogen-activated protein kinase) inhibition using SB203580 is effective in reducing disease in both dextran sulphate sodium (DSS)-induced and 2,4,6-trinitrobenzenesulphonic acid (TNBS)-induced