MAB2613
Anti-UPAR-Associated Protein Antibody, clone 2.h.9:F12
clone 2.h.9:F12, from mouse
Sinónimos:
CD280, Endocytic receptor 180, Macrophage mannose receptor 2, UPAR-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Endocytic receptor 180, C-type mannose receptor 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2.h.9:F12, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MRC2(9902)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blot Analysis: 0.2 µg/ml of this antibody detected UPAR-Associated Protein on 10 µg of U937 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
U937 cell lysate
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable