MAB2077Z
Anticuerpo anti-integrina αVβ6, clon 10D5, sin azida
clone 10D5, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
MAB2077
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10D5, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2a
suitability
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Categorías relacionadas
General description
La integrina alfavbeta6 se expresa en una variedad de células epiteliales durante procesos dinámicos como la organogénesis, la lesión tisular y la transformación maligna.
Specificity
Immunogen
Application
Estructura celular
Inmunoprecipitación: eficaz; sin embargo, debido a que este anticuerpo es un IgG2a, la proteína G o anticuerpo de conejo anti-IgG de ratón es útil para la captura
Bloqueo de la función: Se logra una inhibición del 100% de la adhesión celular y la migración celular mediadas por alfaVbeta6 a una concentración de 100 μg/ml.
No es eficaz para western blot ni inmunohistoquímica.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Integrinas
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Células del carcinoma de colon HT-29
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c