MAB1924
Anticuerpo anti-lamininaα5, clon 4C7
ascites fluid, clone 4C7, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-AA408760, Anti-AA408762, Anti-AI853660, Anti-laminin-511, Anti-mKIAA0533
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4C7, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMA2(3908)
Specificity
Application
Inmunofluorescencia -el patrón de tinción tisular es más uniforme que el observado para la laminina alfa5 en el ratón (Miner et al., 1997)
Cromatográfica por afinidad
Inmunoprecipitación
No funciona con Western blotting
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Analysis Note
Tejido muscular estriado en desarrollo
Other Notes
Legal Information
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c