Documentos clave
MAB1288
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-HLA-B7, clon BB7.1, conjugado con PE
clone BB7.1, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
PE
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BB7.1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HLA-B(3106)
General description
BIOQUÍMICA: p I= 6,3
El HLA-B pertenece a los parálogos de cadena pesada de los HLA de clase I. Esta molécula de clase I es un heterodímero que consiste en una cadena pesada anclada en la membrana y una cadena ligera (beta-2 microglobulina). Las moléculas de HLA clase I desempeñan un papel central en el sistema inmunitario al presentar péptidos derivados de la luz del retículo endoplásmico y se expresan en casi todas las células. El HLA-B7 es un serotipo HLA-B. B7, anteriormente HL-A7, es un serotipo que identifica los productos génicos HLA-B*07 más comunes y fue uno de los primeros antígenos ′HL-A′ en reconocerse. El B7 es un factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino, la sarcoidosis y las espondiloartropatías de inicio temprano.
El identificador de la proteína previamente asignado P03989 se ha fusionado en P01889. Los detalles completos se pueden encontrar en la base de datos UniProt.
Specificity
Se une al antígeno HLA-B7. No se une al HLA-B27 ni otros antígenos HLA relacionados.
Tipo de célula Reactividad
Homocigoto HLA-B7 ++
Heterocigoto HLA-B7 +
Heterocigoto HLA-B27 -
Sin HLA-B7, B27 -
Immunogen
Antígeno HLA-B7 1 solubilizado con papaína
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Citometría de flujo - utilice 10 μl directos del vial por cada 100 μl de sangre completa o 1 x 10E6 de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) en 100 μl de disolución tampón.
El usuario final debe determinar las concentraciones de trabajo óptimas.
Este anticuerpo anti-HLA-B7, clon BB7.1, conjugado con PE se ha validado para utilizarse en FC para la detección del HLA-B7.
Subcategoría investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Physical form
Inmunoglobulina de ratón purificada en disolución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, que contiene seroalbúmina bovina al 0,2 % y acida sódica al 0,1 %.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Ampliamente expresado
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ingrid M Overes et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 58(3), 429-439 (2008-08-23)
CD8(+) T cells recognizing minor histocompatibility antigens (MiHA) on solid tumor cells may mediate effective graft-versus-tumor (GVT) reactivity after allogeneic stem cell transplantation (SCT). Previously, we identified LRH-1 as a hematopoietic-restricted MiHA encoded by the P2X5 gene. Here, we report
Stefanie Ameres et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 5894-5905 (2014-05-09)
Immunoevasive proteins ("evasins") of human CMV (HCMV) modulate stability and localization of MHC class I (MHC I) molecules, and their supply of antigenic peptides. However, it is largely unknown to what extent these evasins interfere with recognition by virus-specific CD8