Documentos
JH-1L-BK
Millipore
Anti-A (clon BIRMA-1) , FFMU
Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
UNSPSC Code:
41116102
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
unpurified
clone
BIRMA-1, monoclonal
form
liquid
packaging
pack of 1 L
concentration
1-11 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Sobrenadante de cultivo celular concentrado normalizado que ha sido diafiltrado con disolución salina tamponada con fosfato.
Para la formulación de reactivos o dispositivos para determinación de grupos sanguíneos Anti-A o Anti-A+B.
El anticuerpo BIRMA-1 reacciona fuertemente con todas las formas comunes del antígeno A, incluido el A2B. Si se utiliza a las concentraciones apropiadas, aglutinará directamente la mayoría de ejemplos A<sub>x</sub>. Tiene la ventaja de no aglutinar los eritrocitos clasificados como portadores del fenómeno B(A), ni de aglutinar los eritrocitos B u O no modificados ni tratados enzimáticamente. Es una materia prima probada para la fabricación de reactivos Anti-A
Contiene azida sódica al 0,1 % (p/v); vida útil: 24 meses desde la fecha de filtración.
Con licencia de la FDA de EE.UU. bajo un acuerdo de fabricación compartido.
Application
Intermediario de anticuerpo para uso ulterior en fabricación.
Producción de un producto o dispositivo para determinación del grupo sanguíneo in vitro.
Disclaimer
Reactivo parcialmente procesado sólo para la fabricación posterior de productos no inyectables. No se ha determinado la ausencia de todos los antígenos víricos. No hay patrón de potencia estadounidense. No utilizar si está turbio. Contiene de azida sódica. al 0,1 %<nbsp/>(p/v)
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c