Merck
Todas las fotos(10)
Documentos clave
IX70XXPKIT
Milli-Q
Kit de purificación de agua Milli-Q® IX 7010/15
greener alternative
For Milli-Q® IX 7010/15 pure water systems. Protects RO membranes and stored pure water quality. This product replaces IX70XXPKT1.
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Milli-Q®
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
compatibilidad
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Este kit de purificación de agua contiene:
  • Dos cartuchos de pretratamiento IPAK Gard® compuestos por un filtro plegado para la eliminación de partículas, minerales y coloides, y un bloque de carbono para la eliminación de cloro libre. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) y mejora el rendimiento del sistema.
  • El filtro de ventilación del depósito protege el agua purificada almacenada (Tipo II) de los contaminantes atmosféricos. Contiene carbón activado, cal sodada y una membrana de filtración para evitar que entre aire impuro en el depósito.
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Aplicación
  • Para utilizar con los sistemas de agua purificada Milli-Q® IX 7010/15
  • Los cartuchos de pretratamiento IPAK Gard® protegen las membranas de RO para garantizar el rendimiento del sistema durante años
  • El filtro de ventilación del depósito protege el agua pura almacenada de los contaminantes atmosféricos
Características y beneficios
  • Las etiquetas e-Sure permiten la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa
  • Se suministra con un tapón de drenaje por cartucho para eliminar el exceso de agua y reducir el peso de los cartuchos agotados en su eliminación
  • El 63% de los proveedores de repuestos para el cartucho IPAK Gard® cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001
Información legal
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.