HCP-20K
Human C-Peptide RIA
About This Item
Productos recomendados
descripción
ED<sub>80</sub> = 0.3 ± 0.1 ng/mL <br />ED<sub>50</sub> = 1.1 ± 0.1 ng/mL <br />ED<sub>20</sub> = 4.1 ± 0.4 ng/mL
analytes available: C-Peptide
for protein analysis
0.1-5 ng/mL (standard curve range)
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
intervalo de medición de la sensibilidad
0.1 ng/mL
técnicas
radioimmunoassay: suitable
Nº de acceso UniProt
método de detección
radioactive
Descripción general
SIZE: 110 amino acids; 11981 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a B chain and an A chain linked by two disulfide bonds.
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
DISEASE:SwissProt: P01308 # Defects in INS are the cause of familial hyperproinsulinemia [MIM:176730].
SIMILARITY: SwissProt: P01308 ## Belongs to the insulin family.
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
7 - Radioactive Substances