Documentos clave
917028
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
20G, 0.50″, 50/box
Sinónimos:
3d bioprinting consumables, Blunt needle
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 60,70
US$ 60,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 60,70
About This Item
Código UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
US$ 60,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
Stainless steel dispensing tips, 20 gauge, 0.50″, pink, 50/box
Aplicación
Stainless steel dispensing tips are 20 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)