Documentos clave
EZHI
Millipore
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum or plasma
Sinónimos:
Insulin
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
ELISA para insulina humana, This Human Insulin ELISA is used to measure & quantify insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 76-103%
linearity: 96-112%
standard curve range: 2-200 μU/mL
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La insulina, una hormona de 5,8 kDa, es secretada por las células beta de los islotes pancreáticos.
Aplicación
El ELISA de la insulina humana se ha utilizado para medir:
  • el nivel de secreción de insulina de las células de insulinoma de rata (INS-1)[1]
  • las concentraciones séricas de insulina[2]
  • la insulina secretada por los injertos de islotes en el suero de ratón[3]
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Total and high molecular weight adiponectin in patients with coronary artery disease.
Ayman El-Menyar, Nasser Rizk, Abdulrahman D Al Nabti, Sana Abu Hassira, Rajvir Singh et al.
Journal of Cardiovascular Medicine (Hagerstown, Md.) null
Maria Luiza Mendonça Pereira Jorge et al.
Metabolism: clinical and experimental, 60(9), 1244-1252 (2011-03-08)
The purpose of this study was to compare the effects of 3 different modalities of exercise on metabolic control, insulin resistance, inflammatory markers, adipocytokines, and tissue expression of insulin receptor substrate (IRS)-1 after 12 weeks of training among patients with
Long-term, progressive, aerobic training increases adiponectin in middle-aged, overweight, untrained males and females.
Mujumdar PP, Duerksen-Hughes PJ, Firek AF, Hessinger DA
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation null
Stacy R Oliver et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 108(1), 21-27 (2009-10-31)
In children, exercise modulates systemic anabolism, muscle growth, and overall physiological development through the growth hormone (GH)-insulin-like growth factor I (IGF-I) axis. GH secretion, at rest and during exercise, changes with age and maturational status and can be blunted by
Michael O Harris-Love et al.
Journal of clinical medicine, 7(10) (2018-10-13)
Estimates of muscle tissue composition may have greater prognostic value than lean body mass levels regarding health-related outcomes. Ultrasound provides a relatively low cost, safe, and accessible mode of imaging to assess muscle morphology. The purpose of this study was
Questions
  1. What is the conversion rate for Insulin from uU/mL to pg/mL?
    1 answer
    1. The conversion for Insulin is 1 uU/mL = 35 pg/mL.