GF164
Proteína ANG-1 recombinante humana
The Ang-1 protein & Ang-2 protein are secreted ligands which bind with similar affinity to Tie2, a receptor tyrosine kinase with immunoglobulin & epidermal growth factor homology domains expressed on endothelial & early hematopoietic cells.
Sinónimos:
ANG1, Angiopoietin1, Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, PPARG angiopoietin related protein, angiopoietin-like 4, angiopoietin-like 4 protein, angiopoietin-related protein 4
General description
La angiopoyetina1 (Ang1) y la angiopoyetina 2 (Ang2) son dos ligandos secretados estrechamente relacionados que se unen con afinidad similar al Tie2,
un receptor tirosina cinasa con dominios de homología a las inmunoglobulinas y el factor de crecimiento epidérmico expresados principalmente en células endoteliales y células hematopoyéticas tempranas. Se ha demostrado que el Tie2 y las angiopoyetinas desempeñan un papel crucial en la angiogénesis embrionaria y en el mantenimiento de la integridad de la vasculatura adulta. La señalización de Ang-1/Tie-2 parece estar regulada por la angiopoyetina-2 (Ang-2), un antagonista natural del Tie-2 que ejerce sus efectos a través de un mecanismo de bucle autocrino interno. Además de suprimir la activación de las células endoteliales inhibiendo la expresión de moléculas de adhesión e inflamatorias, la Ang-1 mejora la supervivencia de la célula endotelial y la morfogénesis capilar, y reduce la permeabilidad capilar. Como tal, la Ang-1 tiene el potencial de convertirse en un agente terapéutico eficaz para tratar diversas alteraciones del endotelio, como varias enfermedades pulmonares humanas graves. La ANG-1 humana recombinante, derivada de las células HeLa, es una glucoproteína etiquetada con histidina C-terminal que migra con una masa molecular aparente de 60,0 – 70,0 kDa en SDS-PAGE en condiciones reductoras. El análisis de secuenciación muestra secuencias N-terminales que empiezan con la Ser-20 y el Asp-70 de la proteína precursora de 498 aminoácidos.
un receptor tirosina cinasa con dominios de homología a las inmunoglobulinas y el factor de crecimiento epidérmico expresados principalmente en células endoteliales y células hematopoyéticas tempranas. Se ha demostrado que el Tie2 y las angiopoyetinas desempeñan un papel crucial en la angiogénesis embrionaria y en el mantenimiento de la integridad de la vasculatura adulta. La señalización de Ang-1/Tie-2 parece estar regulada por la angiopoyetina-2 (Ang-2), un antagonista natural del Tie-2 que ejerce sus efectos a través de un mecanismo de bucle autocrino interno. Además de suprimir la activación de las células endoteliales inhibiendo la expresión de moléculas de adhesión e inflamatorias, la Ang-1 mejora la supervivencia de la célula endotelial y la morfogénesis capilar, y reduce la permeabilidad capilar. Como tal, la Ang-1 tiene el potencial de convertirse en un agente terapéutico eficaz para tratar diversas alteraciones del endotelio, como varias enfermedades pulmonares humanas graves. La ANG-1 humana recombinante, derivada de las células HeLa, es una glucoproteína etiquetada con histidina C-terminal que migra con una masa molecular aparente de 60,0 – 70,0 kDa en SDS-PAGE en condiciones reductoras. El análisis de secuenciación muestra secuencias N-terminales que empiezan con la Ser-20 y el Asp-70 de la proteína precursora de 498 aminoácidos.
Origen del producto: Células HeLa
Specificity
Reactividad cruzada
Ninguna
Ninguna
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Análisis de bioactividad: determinada por su capacidad de inducir adhesión de las células endoteliales de la vena umbilical humana (HUVEC).
Physical form
El producto se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización.
Storage and Stability
Conservar a -20°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3