EZHL
Human Leptin ELISA Kit
measures and quantify Leptin levels in 25 μL serum or plasma
Sinónimos:
Leptin, Obesity factor
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
ELISA de «intervalo doble» de la leptina humana, This Human Leptin "Dual Range" ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
25 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-114%
intra-assay cv: 1.4-4.9
(Sensitive Assay)
intra-assay cv: 2.6-4.6
linearity: 80-105%
linearity: 96-125%
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125 ng/mL
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125-20 ng/mL
sensitivity: 0.5 ng/mL
standard curve range: 0.5-100 ng/mL
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... LEP(3952)
Descripción general
Opcional
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials