EZGLP2
Rat/Human GLP-2 ELISA Kit
detects GLP-2 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinónimos:
Glucagon-like peptide-2
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
GLP-2 ELISA, This GLP-2 ELISA is used to measure & quantify GLP-2 levels in Metabolism & Endocrine research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
human, rat
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 75-97%
(Human)
accuracy: 94-109%
(Rat)
sensitivity: 1 ng/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 1-64 ng/mL
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Human GLP-2 3-33 112%
Rat GLP-2 101%
Aplicación
Metabolism
Osteoporosis
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3