Documentos clave
EGLP-35K
Millipore
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures and quantifies active GLP-1 (7-36 amide and 7-37amide) in 100 μL plasma, serum or cell culture supernatent
Sinónimos:
GLP-1 (Active), Glucagon Like Peptide-1
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Nombre del producto
ELISA para el péptido similar al glucagón-1 (Activo), This Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism & Endocrine research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
mouse, rat, human
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
100 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.9%
standard curve range: 2-100 pM
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research use
método de detección
fluorometric (355nm/460nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GCG(2641)
Descripción general
El GLP-1 es segregado por las células endocrinas del intestino en respuesta a la ingestión de nutrientes y desempeña múltiples funciones en la homeostasis del metabolismo.
Especificidad
Se conserva reactividad cruzada
GLP-1 en casi todos los mamíferos. Este kit puede utilizarse para medir en dichas especies (rata, ratón, primates, etc.)
Aplicación
Categoría investigación
Metabolismo
Incubación nocturna a 4°C, seguida de 2 horas 30 minutos a temperatura ambiente. Volumen de la muestra 100 μl de suero, plasma o medio de cultivo de tejidos
Subcategoría investigación
Obesidad
Metabolopatías
Utilizado para detectar o cuantificar: Péptido similar al glucagón-1
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Liver,Blood
Visite la Librería de documentos
Rectal taurocholate increases L cell and insulin secretion, and decreases blood glucose and food intake in obese type 2 diabetic volunteers.
T E Adrian,S Gariballa,K A Parekh,S A Thomas,H Saadi,J Al Kaabi,N Nagelkerke,B Gedulin,A A Young
Diabetologia null
Effects of oral fat perception by modified sham feeding on energy expenditure, hormones and appetite profile in the postprandial state.
Astrid J Smeets,Manuela P Lejeune,Margriet S Westerterp-Plantenga
The British Journal of Nutrition null
Decreased glucagon-like peptide 1 release after weight loss in overweight/obese subjects.
Tanja C M Adam, Johan Jocken, Margriet S Westerterp-Plantenga
Obesity Research null
GLP-1 Receptor Antagonist Exendin-(9-39) Elevates Fasting Blood Glucose Levels in Congenital Hyperinsulinism Owing to Inactivating Mutations in the ATP-Sensitive K+ Channel.
Andrew C Calabria,Changhong Li,Paul R Gallagher,Charles A Stanley,Diva D De Le
Diabetes null
Different proteins and biopeptides differently affect satiety and anorexigenic/orexigenic hormones in healthy humans.
K Diepvens, D Haberer, M Westerterp-Plantenga
International journal of obesity (2005) (2005)