Documentos clave
EX0240
Supelco
Acetato de etilo
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
506104
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
205-500-4
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
grado
ACS reagent
reagent grade
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
densidad de vapor
3 (20 °C, vs air)
presión de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
descripción
for analytical purposes
for extraction
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
801 °F
lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.0009 meq/g Titrable acid
≤0.2% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.003%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
EX0240P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Envase
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análisis
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.003% max
Form: Clear liquid
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Titrable acid: 0.0009meq/g max
Water (H2O): 0.2% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup