ET52/5-3D0
Soporte NovaSeptum® GO triple abrazadera 5 puertos
About This Item
Productos recomendados
Materiales
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
Nivel de calidad
Línea del producto
NovaSeptum® GO
Características
autoclavable
Parámetros
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
aplicaciones
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Envase
Componentes
- Magazine: Polisulfona (PSU) reforzada con fibra de vidrio
- Anillo de seguridad: PSU
- Tuerca y herramienta de bloqueo: Acero inoxidable en cumplimiento de SS2346, ASTM® 303
- Etiqueta de bloqueo: Poliamida/acero inoxidable
- Materiales humedecidos: Acero inoxidable en cumplimiento de 316L EN 1.4435, ASME® SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272
Contenido relacionado
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).