Documentos clave
ET92/6-3D0
Millipore
Soporte NovaSeptum® GO triple abrazadera 9 puertos
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
Nivel de calidad
Línea del producto
NovaSeptum® GO
Características
autoclavable
Parámetros
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
aplicaciones
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Configuración del dispositivo: Conectores de muestreo estériles
El soporte NovaSeptum® GO TC está diseñado para ser utilizado con las unidades de muestreo NovaSeptum® GO. El soporte está pensado también para adaptarse a un TC. Para obtener una solución aséptica óptima, utilice el soporte junto con un conector NovAseptic®.
Especificidad
Los soportes para muestreo NovaSeptum® GO están diseñados para utilizarse con agujas de 2 mm de diámetro que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones. Para mejorar la protección, cada soporte se puede utilizar con la etiqueta de seguridad NovaSeptum® GO (ENSTAG) para evitar el accionamiento accidental. En cada caja se incluye un certificado de calidad.
Aplicación
Ensayos de esterilidad, análisis de pirógenos, análisis de endotoxinas, análisis químicos, análisis de pH y aplicaciones de fermentación
Envase
ET92/ 6-3D0 (9 capturas, 1 unidad por caja)
Componentes
  • Magazine: Polisulfona (PSU) reforzada con fibra de vidrio
  • Anillo de seguridad: PSU
  • Tuerca y herramienta de bloqueo: Acero inoxidable en cumplimiento de SS2346, ASTM® 303
  • Etiqueta de bloqueo: Poliamida/acero inoxidable
  • Materiales humedecidos: Acero inoxidable en cumplimiento de 316L EN 1.4435, ASME SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).