Documentos clave
BI0345
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B 16% n-Methylimidazole in THF
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
173 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
bp
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
mp
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
temperatura de transición
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Aplicación
BI0345-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0345-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0345-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0345-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análisis
Assay (1-methylimidazole): 15.6-16.4% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 83.6-84.4% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.