Documentos clave
BGCM00010
Millipore
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 0,4 μm
Millipore, 12 ft x 10 in., hydrophilic
Sinónimos:
Rollo de membrana de filtración Biopore de PTFE hidrófila
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pore size:
0.4 μm pore size
material:
PTFE membrane
plain filter
white filter
feature:
hydrophilic
filter L × W:
12 ft × 10 in. , (10 sq. ft.)
thickness:
40 μm , typical
sterility:
non-sterile
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
filter L × W
12 ft × 10 in. , (10 sq. ft.)
thickness
40 μm , typical
matrix
Biopore
pore size
0.4 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: BGCM.
La membrana Biopore CM es una membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) hidrófila que se vuelve transparente cuando se moja con medios acuosos. Se utiliza principalmente para analizar el crecimiento celular, ya que las células se pueden ver al microscopio óptico a medida que crecen. El rollo de membrana se envía con una lámina gruesa similar al papel para proteger la membrana durante el transporte. Si bien tanto la membrana como la lámina intermedia son blancas, la lámina intermedia se puede romper fácilmente con la mano.
Legal Information
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13