Documentos clave
AX1698A
Supelco
Composite 5
Original Formulation AQUASTAR®
Sinónimos:
Karl Fischer
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 46.1 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
AX1698A-6, AX1698A-3 and AX1698A-5 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles.
Nota de análisis
Color: Red-brown
Form: Liquid
Titer (mg water per mL): 5.0mg/mL min
Información legal
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Immune system, thymus, Thyroid
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
115.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
46.1 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1