AB5795
Anti-Calcium Channel γ 4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CACNG4(27092)
mouse ... Cacng4(54377)
rat ... Cacng4(140725)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat brain lysate.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable