AP1063
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer²³²) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Pyruvate Dehydogenase pSer²³² Rabbit pAb
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
mouse, human, rat
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer232)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (0.25 g/ml)
Immunofluorescence (Please see comments)
Immunoprecipitation (1 g/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
HEK293 cells
Otras notas
Seifert, F., et al. 2007. Biochemistry 21, 6277.
Lee, J., et al. 2007. Mol. Cell Prot. 4, 669.
Patel, M.S. and Korotchkina, L.G. 2006 Biochem. Soc. Trans.34, 217.
Korotchkina, L.G., et al. 2001. J. Biol. Chem. 40, 37223.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable