Merck
914983
Sigma-Aldrich
ThT-NE
≥95%
Sinónimos:
2-(4-(Diethylamino)phenyl)-3,6-dimethylbenzo[d]thiazol-3-ium chloride, Fluorogenic viral RNA probe, G-Quadruplex Probe, Viral RNA light-up probe
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 563,00
US$ 563,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 563,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23ClN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
346.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 563,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[s]1c2c([n+](c1c3ccc(cc3)N(CC)CC)C)ccc(c2)C
Clave InChI
WPIXUKQQLRQGGY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
ThT-NE is a benzothiazole-based G-quadruplex (G4)-targeted fluorogenic probe developed by Zhou Nie and coworkers for the visualization of viral RNA in living host cells, including staining, real-time, and live-cell tracking applications.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)