ACK5003PG
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Protein G with 3kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Amicon®
fabricante / nombre comercial
Amicon® Pro
Parámetros
10 mL sample volume
técnicas
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Longitud
12 cm (4.7 in.)
Diámetro
2.97 cm
filtración área
1 cm2
volumen de trabajo
10 mL
tamaño de poro
3 kDa NMWCO
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1