ABT142
Anti-PLK-4 Antibody
from rabbit
Sinónimos:
Serine/threonine-protein kinase PLK4, Polo-like kinase 4, PLK-4, Serine/threonine-protein kinase 18, Serine/threonine-protein kinase Sak
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLK4(10733)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Cytoskeleton
Calidad
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected PLK-4 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Jurkat cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable