ABN66
Anti-Cholesterol acyltransferase 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Sterol O-acyltransferase 1, Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1, ACAT-1, Cholesterol acyltransferase 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rhesus macaque, human
reactividad de especies (predicha por homología)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOAT1(6646)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Cholesterol acyltransferase 1 on 10 µg of Caco-2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Caco-2 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable