MAB4385
Anti-TRA-1-85 Antibody, blood group Antigen Ok(a), clone TRA-1-85
clone TRA-1-85, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TRA-1-85, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
SPECIES REACTIVITIES:
Refer to comments regarding specificity
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Hemopoietic cells and a wide range of normal human tissues
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable