ABE68
Anti-FoxP1 Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
forkhead box P1, fork head-related protein like B, glutamine-rich factor 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXP1(27086)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IH. (Lu, M.M., et al. (2002). Mechanisms of Development 119S:S197–S202.)
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Developmental Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected FoxP1 on 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
RAW264.7 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1