Merck
717932
Sigma-Aldrich
(±)-Geosmin-(10-methyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
2β,6α-Dimethylbicyclo[4,4.0]decan-β-ol-(10-methyl-d3)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D3H19O
Peso molecular:
185.32
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C12CCCCC1(O)C(C)CCC2
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3/i2D3
Clave InChI
JLPUXFOGCDVKGO-BMSJAHLVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)