Merck
PHL80362
Bacopasaponin C
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Pseudojujubogenin 3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)]-α-L-arabinopyranoside]
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.230,00
US$ 1.230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.230,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H74O17
Número de CAS:
Peso molecular:
899.07
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C/[C@@H]1CO[C@]23C[C@]4(CO2)[C@H](CC[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7OC[C@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]9O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)[C@H]3[C@@]1(C)O
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-17-57-46-19-45(20-58-46)23(37(46)44(22,7)55)8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,45)6)61-40-36(63-38-33(53)31(51)26(16-48)60-38)35(24(49)18-56-40)62-39-34(54)32(52)30(50)25(15-47)59-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H
Clave InChI
ZOFQVMPJZHCDBS-MUUHSGPCSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)