ABE316
Anti-ARID1B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
AT-rich interactive domain-containing protein 1B, ARID domain-containing protein 1B, BRG1-associated factor 250b, BAF250B, BRG1-binding protein hELD/OSA1, Osa homolog 2, hOsa2, p250R
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARID1B(57492)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Calidad
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ARID1B in 10 µg of Raji cell nuclear extract.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Raji cell nuclear extract
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable