Merck
Todas las fotos(6)
Documentos
AB5675
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor metabotrópico 5 del glutamato, dolor
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Metabotropic glutamate receptor 5, Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, mGluR5, Anti-mGluR5
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRM5(2915)
General description
El receptor metabotrópico 5 del glutamato o mGluR5 (UniProt Q3UVX5; también conocido como receptor GRM5 acoplado a proteína G, familia C de receptores acoplados a proteína G, grupo 1, miembro E) está codificado por el gen Grm5 (también conocido como Gprc1e, Mglur5, AI850523, 6430542K11Rik) en especies murinas (ID del gen 108071). Los receptores metabotrópicos del glutamato pertenecen a una familia de receptores acoplados a proteína G que se han dividido en 3 grupos en función de su homología de secuencia, mecanismos putativos de transducción de la señal y propiedades farmacológicas. El mGluR1 y el mGluR5 constituyen receptores metabotrópicos de glutamato del Grupo I. El mGluR5 se encuentra en las terminales postsinápticas de las neuronas y la microglía. El mGluR5 produce una señala a través del acoplamiento Gq/G11 para activar la fosfolipasa C, lo que resulta en la movilización del calcio y la activación de la proteína cinasa C (PKC). Además, también se ha informado de que el mGluR5 interviene en la señalización de la proteína tirosina cinasa de la familia Src de una manera independiente de la proteína G.
Specificity
Este anticuerpo no detectará la isoforma 2.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al dominio citoplásmico del receptor metabotrópico 5 del glutamato del ratón.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,1-0,5 μg/ml usando ECL en preparación microsómica cerebral de rata. Reacciona con una banda de ~ 132 kDa.
Inmunohistoquímica: 0,1-0,2 μg/ml en cortes cerebrales de ratas y ratones fijados con paraformaldehído al 4 % que contiene ácido pícrico saturado al 15 % en PB 0,1 M, pH 7,4.
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:50 de un lote representativo detectó el receptor metabotrópico 5 de glutamato en el tejido de rombencéfalo de ratón y del colon de rata.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-receptor metabotrópico 5 del glutamato, dolor es un anticuerpo contra el receptor metabotrópico 5 del glutamato para utilizar en IH y WB.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en preparación microsómica de lisado de tejido cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 2,0 µg/ml de este anticuerpo detectaron el receptor metabotrópico 5 de glutamato en 10 µg de preparación microsómica de lisado de tejido cerebral de rata.
Target description
~150 kDa observados. En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Linkage
Sustituye a: AB1596; 06-451
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en disolución tampón que contiene PBS con acida sódica al 0,05 %
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Pratyush S Suryavanshi et al.
Molecular pharmacology, 90(2), 96-105 (2016-05-28)
The delta family of ionotropic glutamate receptors consists of glutamate delta-1 (GluD1) and glutamate delta-2 receptors. We have previously shown that GluD1 knockout mice exhibit features of developmental delay, including impaired spine pruning and switch in the N-methyl-D-aspartate receptor subunit
Kalina Andreeva et al.
Ophthalmology and eye diseases, 6, 43-54 (2014-09-12)
Ischemia/reperfusion (IR) injury has been associated with several retinal pathologies, and a few genes/gene products have been linked to IR injury. However, the big picture of temporal changes, regarding the affected gene networks, pathways, and processes remains to be determined.
Rocco G Gogliotti et al.
Human molecular genetics, 25(10), 1990-2004 (2016-03-05)
Rett syndrome (RS) is a neurodevelopmental disorder that shares many symptomatic and pathological commonalities with idiopathic autism. Alterations in protein synthesis-dependent synaptic plasticity (PSDSP) are a hallmark of a number of syndromic forms of autism; in the present work, we
Dany Arsenault et al.
PloS one, 10(11), e0142093-e0142093 (2015-11-05)
Parental microglial induced neuroinflammation, triggered by bacterial- or viral infections, can induce neuropsychiatric disorders like schizophrenia and autism to offspring in animal models. Recent investigations suggest that microglia, the resident immune cells of the brain, provides a link between neurotransmission
Anthony D Umpierre et al.
Experimental neurology, 279, 116-126 (2016-02-21)
More efficient or translationally relevant approaches are needed to model acquired temporal lobe epilepsy (TLE) in genetically tractable mice. The high costs associated with breeding and maintaining transgenic, knock-in, or knock-out lines place a high value on the efficiency of