AB5675-AF488
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, Alexa Fluor™ 488
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5, G protein-coupled receptor GRM5, G protein coupled receptor family C, group 1, member E
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRM5(2915)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated antibody (Cat. No. AB5675) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Calidad
Immunofluorescence Analysis: An 1:100 dilution of this antibody detected Metabotropic Glutamate Receptor 5 in rat cerebellum and rat brain tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable