Documentos
AB5010
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-glutatión, detecta ambos GSH y GSSG
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
eukaryotes
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSS(2937)
Specificity
Glutatión. El anticuerpo se ha calibrado contra un espectro de antígenos para garantizar la selectividad del hapteno y la afinidad adecuada. Sin reactividad cruzada medible del tejido fijado con glutaraldehído (<1:1000) contra L-alanina, g-aminobutirato, 1-amino-4-guanidobutano (AGB), D/L-arginina, D/L-aspartato, L-citrulina, L-cisteína, D/L-glutamato, D/L-glutamina, glicina, L-lisina, L-ornitina, L-serina, taurina, L-treonina, L-triptófano, L-tirosina. No discrimina entre GSH y GSSG libres.
Immunogen
Epítopo: detecta ambos GSH y GSSG
Glutatión-glutaraldehído
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-glutatión detecta GSH y GSSG; está validado para utilizar en IH para la detección de glutatión.
Inmunohistoquímica utilizando métodos de inmunoro intensificado con plata o fluorescencia mejorada. Suele ser necesario tratamiento con reductores autofluorescentes cuando se utilizan fijadores de glutaraldehído. Las muestras deben fijarse con glutaraldehído al 0,2 % - 2,5 % para una detección óptima. Véanse las notas técnicas. Este anticuerpo también se ha utilizado, y se ha encontrado que funciona, con una fijación con glutaraldehído de cero a baja o paraformaldehído elevada (paraformaldehído al 4 % en tampón fosfato 0,1 M / fijador de sacarosa al 3 %). La concentración mínima de glutaraldehído para AB5010 es del 0,02 %. El rendimiento es bueno con cortes congelados, cortes obtenidos con un vibratomo y formatos de cultivo tisular, cuando se utilizan reactivos penetrantes como Triton X-100 al 0,3 % (sólo en tampón de bloqueo, el tampón de dilución de anticuerpos debe estar en TBS simple o PBS solamente).
Inmunoelectrotransferencia (Western blot) (Mawatari y Murakami, 2004).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Nota: El glutatión no es tolerante al osmio y, por lo tanto, no debe utilizarse para inmunohistoquímica con microscopio electrónico después de la inclusión.
Todos los procedimientos pueden realizarse a temperatura ambiente. Aunque no pueden predecirse las diluciones exactas para todas las aplicaciones, es poco probable que sean necesarias desviaciones de la concentración calibrada. La dilución X100 se calibra para optimizar la detección de los niveles de antígeno en un rango de 2 unidades logarítmicas. Se pueden emplear diluciones mayores o menores si se prevén concentraciones inusualmente elevadas (>20 mM) o bajas (<0,2 mM) de hapteno intracelular, o si existen nuevas condiciones en las muestras, como niveles bajos de glutaraldehído o protocolos de inclusión inusuales. Diluciones mayores probablemente darán como resultado una disminución de la intensidad máxima de la señal, mientras que las disoluciones más concentradas estrecharán el rango dinámico de detección.
NOTAS TÉCNICAS
El AB5010 está optimizado para utilizar con detección mediante inmunoro o fluorescencia. Se puede utilizar la visualización con métodos ligados a enzimas, pero normalmente estrechan el rango dinámico de detección. El uso de métodos de alta ganancia, como las tiramidas, requerirá que el usuario realice calibraciones independientes. Es posible su utilización con cortes congelados, pero no producirá imágenes óptimas, ya que las IgG penetrarán mal el tejido reticulado de aldehído y la mayoría de los aminoácidos están presentes a concentraciones tan elevadas que se produce el efecto prozona. No se recomienda su uso en montajes completos o cortes con vibratomo por razones similares.
Subcategoría de investigación
Estrés oxidativo
Packaging
suficiente para 2000 análisis
Physical form
Fracción de IgG en tampón fosfato 0,1 M estéril. Sin conservantes
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener la reserva a 2-8°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 6 meses. Esta disolución de reserva es extremadamente estable en condiciones de uso normales y conservación habitual a 2-8°C. No vuelva a congelar esta disolución de reserva.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Visite la Librería de documentos
Katarzyna Otulak-Kozieł et al.
International journal of molecular sciences, 23(19) (2022-10-15)
Plants produce glutathione as a response to the intercellular redox state. Glutathione actively participates in the reactive oxygen species (ROS)-dependent signaling pathway, especially under biotic stress conditions. Most of the glutathione S-transferases (GSTs) are induced in cells during the defense
Zhouping Hong et al.
The Journal of biological chemistry, 299(1), 102723-102723 (2022-11-22)
Hsp70s are multifunctional proteins and serve as the central hub of the protein quality control network. Hsp70s are also related to a number of diseases and have been established as drug targets. Human HspA1A (hHsp70) and HspA8 (hHsc70) are the
Jie Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 295(24), 8302-8324 (2020-04-26)
Heat shock protein 70 (Hsp70) proteins are a family of ancient and conserved chaperones. Cysteine modifications have been widely detected among different Hsp70 family members in vivo, but their effects on Hsp70 structure and function are unclear. Here, we treated
Glutathione Contribution in Interactions between Turnip mosaic virus and Arabidopsis thaliana Mutants Lacking Respiratory Burst Oxidase Homologs D and F.
Otulak-Kozie??, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 24 (2023)
Antolín Cantó et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(10) (2022-10-28)
(1) Background: Retinitis pigmentosa (RP) is characterized by progressive photoreceptor death. A Prph2Rd2 or an rds mouse is an RP model that closely reflects human RP. The objective of this study was to investigate the relationship of rod and cone