AB2286
Anticuerpo anti-fibrillas amiloides OC
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Amyloid Fibrils, Amyloid Fibrils OC
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó fibrillas amiloides en monómeros, oligómeros y fibrillas.
Physical form
Storage and Stability
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Tejido de cerebro con Alzheimer
Legal Information
Disclaimer
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1